Learn More
2,4-Diamino-6-nitrochinazolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318745 5 g 5 Gramm
11308745 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12330.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7154-34-9 | C8H7N5O2 | 205.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7154-34-9
Summenformel C8H7N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.18
MDL-Nummer MFCD00023910
InChI-Schlüssel YZMJNZRTRWPJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-nitroquinazoline, 2,4-quinazolinediamine,6-nitro, 6-nitro-2,4-quinazolinediamine #, 2,4-diamino-6-nitro-quinazoline, 1a
PubChem CID 252163
IUPAC-Name 6-Nitrochinazolin-2,4-Diamin
SMILES NC1=NC(N)=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Schmelzpunkt >360°C
Menge 5 g
Beilstein 749531
Formelmasse 205.18
Reinheit (%) 98%