Learn More
2,4-Diaminotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10284950 25 g Glasflasche 25 Gramm
10736181 250 g Glasflasche 250 Gramm
10437350 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10284950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146600250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-80-7 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-80-7
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00007804
InChI-Schlüssel VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminotoluene, 2,4-toluenediamine, developer t, toluene-2,4-diamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl, developer mtd, m-toluenediamine, fourrine m, m-tolylenediamine, benzofur mt
PubChem CID 7261
ChEBI CHEBI:34237
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1,3-Diamin
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Diaminotoluene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97.0°C to 101.0°C
Farbe Braun bis Grau
Siedepunkt 283.0°C to 285.0°C
Flammpunkt 149°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NH2)2
Menge 25 g
Beilstein 13, 124
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform and, benzene
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Diaminotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.