Learn More
2,4-Dibrom-3-pentanon, Gemisch aus Stereoisomeren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452668 10 g 10 Gramm
11462668 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16680.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 815-60-1 | C5H8Br2O | 243.926 g/mol
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone may be used in the synthesis of 2-dimethylamino-4-methylene-1,3-dioxolanes, via debromination using zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dibrom-2,4-Dimethyl-3-Pentanon kann bei der Synthese von 2-Dimethylamino-4-Methylen-1,3-Dioxolanen, über die Entbromierung mit Zink-Kupfer-Paaren in Dimethylformamid und Dimethylacetamid verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (50 g/l (20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 815-60-1
Summenformel C5H8Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 243.926
MDL-Nummer MFCD00015719
InChI-Schlüssel UOPIOAUZQKSZRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromo-3-pentanone, 2,4-dibromo-pentan-3-one, 3-pentanone,2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl pentan-3-one, 2,4-dibromo-3-pentanone, mixture of stereoisomers
PubChem CID 11791395
IUPAC-Name 2,4-Dibrompentan-3-on
SMILES CC(C(=O)C(C)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromo-3-pentanone
Namenshinweis mixture of stereoisomers
Siedepunkt 67°C to 82°C (10 mmHg)
Geruch Pungent
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water(50g/L (20°C).
Formelmasse 243.91
Reinheit (%) 97%