Learn More
2,4-Dibromthiophen, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10403023
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10403023 1 g 1 Gramm
10239974 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403023 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC28510DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 3140-92-9
Summenformel C4H2Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.928
MDL-Nummer MFCD00043889
InChI-Schlüssel WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
IUPAC-Name 2,4-Dibromthiophen
SMILES C1=C(SC=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dibromothiophene
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 2.1400g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241.93
Reinheit (%) 95%