Learn More
2,4-Dichlor-1,3,5-triazin, TRC
Artikelnummer. 30378823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378823 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378823 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4359955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
CAS 2831-66-5
Summenformel C3HCl2N3
Menge 5 g
Synonym 2,4-Dichloro-s-triazine, 2,4-Dichloro-sym-triazine, 2,4-Dichlorotriazine, 2,6-Dichloro-1,3,5-triazine, 4,6-Dichloro-s-triazine, Dichloro-s-triazine, Eco-Ever 6, Ekoeba 6
InChI-Formel InChI=1S/C3HCl2N3/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H
SMILES Clc1ncnc(Cl)n1
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1,3,5-triazin
Molekulargewicht (g/mol) 149.97
Formelmasse 148.9548