Learn More
2',4'-Dichlor-5'-fluoroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459677
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11459677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22153.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 704-10-9
Summenformel C8H5Cl2FO
Molekulargewicht (g/mol) 207.03
MDL-Nummer MFCD00077499
InChI-Schlüssel FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
PubChem CID 727250
IUPAC-Name 1-(2,4 -Dichloro-5 -fluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Dichte 1.425
Siedepunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 5 g
Beilstein 3090042
Formelmasse 207.03
Reinheit (%) 97%