Learn More
2',4'-Dichlor-5'-fluoroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone |
| Schmelzpunkt | 34°C to 36°C |
| Dichte | 1.425 |
| Siedepunkt | 134°C to 135°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.546 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 3090042 |
| Formelmasse | 207.03 |
| Reinheit (%) | 97% |