Learn More
2,4-Dichlor-5-methoxypyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492588
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 15492588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56153.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von Heteroarylpiperazin-Derivaten zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19646-07-2
Summenformel C5H4Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 179.00
MDL-Nummer MFCD02685670
InChI-Schlüssel ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine
PubChem CID 601401
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Methoxypyrimidin
SMILES COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 179
Reinheit (%) 97%