Learn More
2,4-Dichlor-5-methoxypyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von Heteroarylpiperazin-Derivaten zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Es wird zur Herstellung von Heteroarylpiperazin-Derivaten zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine |
| Schmelzpunkt | 66°C to 70°C |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 179 |
| Reinheit (%) | 97% |