Learn More
2,4-Dichlor-5-Methylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418607 10 g 10 Gramm
11408607 2.5 g 2.50 Gramm
11428607 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19718.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 28286-86-4 | C7H5Cl3O2S | 259.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28286-86-4
Summenformel C7H5Cl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 259.53
MDL-Nummer MFCD00044016
InChI-Schlüssel DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
PubChem CID 119914
SMILES CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Methylbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 259.54
Reinheit (%) 97%