Learn More
2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491368 1 g 1 Gramm
15411378 250 mg 250 Milligramm
15401378 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55206.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin, wird bei der Synthese von (2-Chlor-6-Methyl-Pyrimidin-4-yl)-(2,3-Dihydro-Benzothiazol-6-yl)-Amin verwendet. Kann mit Piperidineto reagieren, um 2-Chlor-5-Methyl-4-Piperidin-1-yl-Pyrimidin zu produzieren. Für diese Reaktion ist Lösungsmitteldioxan erforderlich.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, Ethylacetat und Toluol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1780-31-0
Summenformel C5H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 163.001
MDL-Nummer MFCD00023197
InChI-Schlüssel DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin
SMILES CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 26°C to 28°C
Dichte 1.39
Siedepunkt 108°C to 109°C (11 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and toluene
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 98%