Learn More
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench** |
| CAS | 1780-31-0 |
| Summenformel | C5 H4 Cl2 N2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC-Name | 2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163 |
| Formelmasse | 161.9752 |