Learn More
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30381289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4355001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench**
CAS 1780-31-0
Summenformel C5 H4 Cl2 N2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
SMILES Cc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 163
Formelmasse 161.9752