Learn More
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30380030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380030 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43550025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench**
CAS 1780-31-0
Summenformel C5 H4 Cl2 N2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
SMILES Cc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 163
Formelmasse 161.9752