Learn More
2,4-Dichlor-5-Nitropyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446610 10 g 10 Gramm
11436610 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446610 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27644.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 49845-33-2 | Molecular Formula: C4HCl2N3O2 | Molecular Weight: 193.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49845-33-2
Summenformel C4HCl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 193.97
MDL-Nummer MFCD00127867
InChI-Schlüssel INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine
PubChem CID 521266
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Nitropyrimidin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Siedepunkt 0.9°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Formelmasse 193.98
Reinheit (%) 97%