Learn More
2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| CAS | 2736-23-4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C7 H5 Cl2 N O4 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. B (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.09 |
| Mehr anzeigen |