Learn More
2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30458401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458401 4 x 25 mg 100 Milligramm
17912226 25 mg 25 Milligramm
17972876 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458401 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0014.0300254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 Cl2 N O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 270.09
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 268,9316 g/mol