Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dichloro-6,7-Dimethoxychinazolin, 97 %
Artikelnummer. 11392336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392336 1 g 1 Gramm
11302346 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392336 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L06051.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin wird als Zwischenprodukt bei der Präparation potenzieller Inhibitoren der Epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptorkinasen verwendet. Es dient auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Terazosin.
Löslichkeit
Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27631-29-4
Summenformel C10H8Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 259.086
MDL-Nummer MFCD00051733
InChI-Schlüssel DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl chloride, quinazoline,2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, doxazosin impurity e, doxazosin mesilate impurity e ep, pubchem9430, usp doxazosin related compound e usp, acmc-209gyd
PubChem CID 520327
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-6,7-Dimethoxychinazolin
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Schmelzpunkt 175°C to 179°C
Menge 1 g
Beilstein 190331
Formelmasse 259.09
Reinheit (%) 97%