Learn More
2,4-Dichlor-6-Methylchinazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499448
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499448 250 mg 250 Milligramm
15479448 1 g 1 Gramm
15489448 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63018.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 39576-82-4 | C9H6Cl2N2 | 213.061 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39576-82-4
Summenformel C9H6Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 213.061
InChI-Schlüssel VZDVVLXYAOVNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinazoline, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methyl-quinazoline, 2,4 dichloro-6-methyl quinazoline, 6-methyl-2,4-dichloroquinazoline, pubchem23095
PubChem CID 14256483
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-6-Methylchinazolin
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-methylquinazoline
Menge 250 mg
Formelmasse 213.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest