Learn More
2,4-Dichlor-7-Methylchinolin, TRC
Artikelnummer. 30369250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369250 1 g
30386804 100 mg
30388162 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4362381G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102878-19-3
Summenformel C10H7NCl2
Molekulargewicht (g/mol) 212.08
SMILES Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)nc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-7-methylquinoline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H7Cl2N/c1-6-2-3-7-8(11)5-10(12)13-9(7)4-6/h2-5H,1H3
Formelmasse 210.9956