Learn More
2,4-Dichlor-7-Methylchinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-7-methylquinoline |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H7Cl2N/c1-6-2-3-7-8(11)5-10(12)13-9(7)4-6/h2-5H,1H3 |
| Formelmasse | 210.9956 |