Learn More
2,4-Dichloro-N-Hydroxybenzenecarboxidoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10651503 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10466292 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651503 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB06594EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 29203-60-9
Summenformel C7H4Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 224.465
MDL-Nummer MFCD00192643
InChI-Schlüssel GXBVZCSCOBTMHS-XFFZJAGNSA-N
Synonym 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarbonimidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidoyl chloride, 2,4-dichlorophenyl chloro hydroxyimino methane, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride, z-2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-1-carbonimidoyl chloride
PubChem CID 9583124
IUPAC-Name (1Z)-2,4-Dichlor-N-hydroxybenzolcarboximidoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CCl=NOH
Menge 10 g
Formelmasse 224.47
Reinheit (%) 97%