Learn More
2,4-Dichlorbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30388355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388355 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388355 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43184525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzaldehyde
CAS 874-42-0
Summenformel C7H4Cl2O
Menge 25 g
Synonym 2,4-Dichlorobenzaldehyde, 2,4-Dichlorophenylcarboxaldehyde, NSC 8762, o,p-Dichlorobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
SMILES Clc1ccc(C=O)c(Cl)c1
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
Formelmasse 173.9639