missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlorbenzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11410220
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11410220

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50674.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22179-80-2
Summenformel C7H6Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 205.038
MDL-Nummer MFCD00178762
InChI-Schlüssel MANQHFUAAAGDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzamidoxime, 2,4-dichloro-n'-hydroxybenzimidamide, 2,4-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidamide, 2,4-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,4-dichloro-n'-hydroxybenzimidamide, benzenecarboximidamide,2,4-dichloro-n-hydroxy, hcmhpngpbebdfyyui``xhacp, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidamide, 2,4-bis chloranyl-n'-oxidanyl-benzenecarboximidamide
PubChem CID 9581031
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzamidoxime
Menge 250 mg
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis