Learn More
2,4-Dichlorbenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17961636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961636 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961636 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0014.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,4-Dichlorbenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-84-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Dichlorobenzoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H4 Cl2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,4-Dichlorobenzoic Acid, Furosemide Imp. E (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity E, Furosemide Impurity E, NSC 578, Furosemide EP Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
SMILES O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)O
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
Menge 100 mg
Formelmasse 189,9588 g/mol