Learn More
2,4-Dichlorbenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30375705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375705 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43171525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzoyl Chloride
CAS 89-75-8
Summenformel C7H3Cl3O
Menge 25 g
Synonym o,p-Dichlorobenzoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
SMILES ClC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 209.46
Formelmasse 207.92