Learn More
2,4-Dichlorbenzylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30383530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383530 10 g
30374099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43232010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-99-5
Summenformel C7 H5 Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 195.47
Synonym Benzene, 2,4-dichloro-1-(chloromethyl)-, Toluene, α,2,4-trichloro- (7CI,8CI), 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene, 1-Chloromethyl-2,4-dichlorobenzene, 2,4,α-Trichlorotoluene, 2,4-Dichlorobenzyl chloride, NSC 406892, α,2,4-Trichlorotoluene, alpha,2,4-Trichlorotoluene
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-(Chlormethyl)Benzol
SMILES ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,2,4-Trichlorotoluene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Formelmasse 193.9457