Learn More
2,4-Dichlorbenzylmagnesiumchlorid, 0.25 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450836 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15450836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54159.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 129752-86-9 | C7H5Cl3Mg | 219.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzylmagnesium chloride
CAS 129752-86-9
Summenformel C7H5Cl3Mg
MDL-Nummer MFCD01319913
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, chloro 2,4-dichlorophenyl methyl magnesium, mjnffjchkwqlcn-uhfffaoysa-m, 2,4-dichlorobenzyl magnesium chloride, 2,4-dichlorobenzyl-magnesium chloride, magnesium,2,4-dichloro-1-methanidylbenzene,chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
InChI-Schlüssel MJNFFJCHKWQLCN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name magnesium;2,4-dichlor-1-methanidylbenzol;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 219.77
PubChem CID 13120922
Formelmasse 219.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF