Learn More
2,4-Dichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30010236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010236 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30010236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4356855G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenol
CAS 120-83-2
Menge 5 g
Summenformel C6 H4 Cl2 O
Synonym 2,4-Dichlorophenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichlorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 163
Formelmasse 161.9639