Learn More
2,4-Dichlorphenylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327546 25 g 25 Gramm
11307546 1 g 1 Gramm
11317546 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11327546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11089.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2612-57-9 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2612-57-9
Summenformel C7H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 188.007
MDL-Nummer MFCD00002001
InChI-Schlüssel OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenyl isocyanate, 2,4-dichlorophenylisocyanate, benzene, 2,4-dichloro-1-isocyanato, 2,4-dichlorophenyl isocyantae, 2,4-dichlorobenzenisocyanate, acmc-1cg9n, 2,4-dichlorphenyl isocyanate, 2,4-dichloro phenyl isocyanate, #
PubChem CID 75789
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-isocyanatobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Siedepunkt 80°C (1 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 25 g
UN-Nummer UN2250
Beilstein 2090780
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 96%