Learn More
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489606 25 g 25 Gramm
11479606 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20178.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.79 €
    75.65 € / 25 Gramm
    Sparen 13.14 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6590-96-1 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-96-1
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
MDL-Nummer MFCD00037827
InChI-Schlüssel WVBNZZHGECFCSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,2,4-dichloro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato, 2,4-dichlorobenzenisothiocyanate, acmc-1b3n1, tos-bb-1123, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 81066
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-Isothiocyanatobenzol
SMILES ClC1=CC=C(N=C=S)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Dichte 1.41
Siedepunkt 130°C to 133°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 25 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 777072
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%