Learn More
(2,4 -Dichlorphenyl)-methanesulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10473360 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10473360 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00259DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2, 4-Dichlorophenyl)-methanesulfonyl chloride
CAS 88691-50-3
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5Cl3O2S
Menge 5 g
Synonym 2,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl methylsulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2,4-dichloro, acmc-20do05, 2,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone
InChI-Schlüssel SNLHLLYEHFIELA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name (2,4-Dichlorphenyl)methansulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 259.525
PubChem CID 594471
Formelmasse 259.53
Reinheit (%) 97%