Learn More
2,4-Dichlorphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459373 100 g 100 Gramm
11439373 5 g 5 Gramm
11449373 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11791.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19719-28-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19719-28-9
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.034
MDL-Nummer MFCD00004318
InChI-Schlüssel GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88209
IUPAC-Name 2-(2,4-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1948767
Synonym 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) ≥98%