Learn More
2,4­Dichlorphenylessigsäure, 99 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10735801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10735801 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10735801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 134270100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorophenylacetic acid
Namenshinweis 99%
CAS 19719-28-9
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 133.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6Cl2O2
Strukturformel Cl2C6H3CH2COOH
MDL-Nummer MFCD00004318
Menge 10 g
Beilstein 09, III, 2271
Synonym 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ether,alcohol and chloroform
InChI-Schlüssel GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(2,4-dichlorphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 205.04
PubChem CID 88209
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.