Learn More
2,4-Dichlorpyrimidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414090 5 g 5 Gramm
11492098 10 g 10 Gramm
11402108 50 g 50 Gramm
11412108 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11414090 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15131.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,4-Dichloropyrimidine is used in the synthesis of medicinally important 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles. It undergoes effective one-pot, regioselective double Suzuki coupling reaction to yield diarylated pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dichlorpyrimidin wird bei der Synthese von medizinisch wichtigen 4-Aryl-5-pyrimidinylimidazolen verwendet. Es durchläuft eine effektive regioselektive doppelte Suzuki-Kupplungsreaktion in einem Topf, um diarylierte Pyrimidine zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3934-20-1
Summenformel C4H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.974
MDL-Nummer MFCD00006061
InChI-Schlüssel BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
IUPAC-Name 2,4-Dichlorpyrimidin
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloropyrimidine
Schmelzpunkt 57°C to 62°C
Siedepunkt 101°C (23 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 110911
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) ≥98%