Learn More
2,4-Dichlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30373577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373577 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373577 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43584510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloropyrimidine
CAS 3934-20-1
Summenformel C4 H2 Cl2 N2
Menge 10 g
Synonym Pyrimidine, 2,4-dichloro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), Pyrimidine, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride, NSC 20212, NSC 37531, NSC 49119, GS-609744, GR50369X, SKF-17012, DCP, MMB, GS-0387-01, GSK3070785B, Momelotinib related
InChI-Formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
SMILES Clc1ccnc(Cl)n1
IUPAC-Name 2,4-Dichlorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 148.98
Formelmasse 147.9595