Learn More
2,4-Difluor-1-nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490783 100 g 100 Gramm
11480783 25 g 25 Gramm
11400793 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490783 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13249.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 446-35-5 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
2,4-Difluoronitrobenzene has been used in the synthesis of 2,4-difluoro-5-nitrobenzenesulfonic acid via sulfonation reaction, (±)-horsfiline and resin-bound-2-arylaminobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Difluoronitrobenzol wurde bei der Synthese von 2,4-Difluoro-5-Nitrobenzenesulfonsäure über Sulfonationsreaktion, (±)-Horsfilin und harzgebundene 2-Arylaminobenzimidazole verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-35-5
Summenformel C6H3F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.09
MDL-Nummer MFCD00007050
InChI-Schlüssel RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoronitrobenzene, benzene, 2,4-difluoro-1-nitro, 1-nitro-2,4-difluorobenzene, 1,3-difluoro-4-nitrobenzene, unii-6398y1d7js, 2,4-difluoro-1-nitro-benzene, pubchem2288, 2,4-difluornitrobenzol, 2,4-difluoronitrobenzol, acmc-1akft
PubChem CID 67967
IUPAC-Name 2,4-Difluor-1-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 1.45
Siedepunkt 203°C to 204°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.513
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2048034
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) 98%