Learn More
2,4-Difluoro-N-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11472438
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11472438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15778.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138564-16-6
Summenformel C7H7F2N
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD00042472
InChI-Schlüssel RPGDVPAENGWKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2,4-difluoroaniline, n1-methyl-2,4-difluoroaniline, benzenamine,2,4-difluoro-n-methyl, benzenamine, 2,4-difluoro-n-methyl, difluoronmethylaniline, pubchem10041, acmc-20aod4, 2,4-difluoro-n-methylaniline, 2,4-difluoro-phenyl-methyl-amine, 2,4-bis fluoranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 2737023
IUPAC-Name 2,4-Difluor-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-N-methylaniline
Siedepunkt 94°C to 96°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.5045
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 7019861
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 98%