Learn More
2',4'-Difluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10519263 50 g 50 Gramm
10195190 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519263 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 246770500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 364-83-0 | C8H6F2O | 156.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 364-83-0
Summenformel C8H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.12
MDL-Nummer MFCD00151261
InChI-Schlüssel QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
PubChem CID 67770
IUPAC-Name 1-(2,4-Difluorophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2', 4'-Difluoroacetophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 80.0°C to 81.0°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3COCH3
Brechungsindex 1.4870 to 1.4890
Menge 50 g
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble/miscible in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',4'-Difluoroacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.