Learn More
2,4-Difluorobenzoic-d3 Acid, CDN
Artikelnummer. 30312061
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312061
Marke: CDN CDND69530.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-trideuterio-4,6-difluorobenzoic acid
CAS 1219804-63-3
Summenformel C7 2H3 H F2 O2
Menge 0.05 g
InChI-Formel InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c(F)c([2 H])c1F
IUPAC-Name 2,3,5-trideuterio-4,6-difluorobenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 161.121
Formelmasse 161.037 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity