Learn More
2,4-Difluoroiodobenzene, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10399240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10399240 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10399240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269780100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluoroiodobenzene
CAS 2265-93-2
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Dichte 2.0000g/mL
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H3F2I
Brechungsindex 1.5570 to 1.559
MDL-Nummer MFCD00040151
Menge 10 g
Relative Dichte 2
Synonym 2,4-difluoroiodobenzene, 1,3-difluoro-4-iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodobenze, benzene, 2,4-difluoro-1-iodo, 2,4-difluoro iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodo-benzene, pubchem3463, 2,4-difluoro-iodobenzene, acmc-1cq0v, intermediates-zcf02607
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
InChI-Schlüssel YKLDMAPEGQYZRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(I)C(F)=C1
IUPAC-Name 2,4-Difluor-1-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 239.99
PubChem CID 137519
Formelmasse 239.98
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit