Learn More
2',4'-Difluorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459902 100 g 100 Gramm
11439902 5 g 5 Gramm
11449902 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459902 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12032.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85068-30-0
Summenformel C9H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.16
MDL-Nummer MFCD00015507
InChI-Schlüssel UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
PubChem CID 123586
IUPAC-Name 1-(2,4-Difluorphenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Difluoropropiophenone
Dichte 1.193
Siedepunkt 51°C to 52°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.485
Menge 100 g
Beilstein 7633370
Formelmasse 170.16
Reinheit (%) 98%