Learn More
2',4'-Difluorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2', 4'-Difluoropropiophenone |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 85068-30-0 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.1930g/mL |
| Siedepunkt | 51.0°C to 52.0°C (1.5 mmHg) |
| Flammpunkt | 76°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2',4'-Difluoropropiophenone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.