Learn More
2,4-Difluortoluol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469143
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469143 5 g 5 Gramm
11479143 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469143 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11667.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 452-76-6 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-76-6
Summenformel C7H6F2
Molekulargewicht (g/mol) 128.122
MDL-Nummer MFCD00000332
InChI-Schlüssel MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67983
IUPAC-Name 2,4-difluor-1-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorotoluene
Dichte 1.121
Siedepunkt 114°C to 115°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.449
Menge 5 g
UN-Nummer UN2388
Beilstein 1931681
Synonym 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Formelmasse 128.12
Reinheit (%) ≥98%