Learn More
2,4-Dihydroxy-3-Nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046552
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11333736 1 g 1 Gramm
11343736 5 g 5 Gramm
11358086 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11333736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14933.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89282-12-2
Summenformel C5H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.097
MDL-Nummer MFCD01075671
InChI-Schlüssel BKYGVGWYPFVKTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxy-3-nitropyridine, 3-nitropyridine-2,4-diol, 3-nitro-2,4-pyridinediol, 4-hydroxy-3-nitro-2-pyridone, 2-hydroxy-3-nitro-1h-pyridin-4-one, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-3-nitro, pubchem5469, acmc-209qzb, 3-nitro-pyridine-2,4-diol, ksc495s9n
PubChem CID 54676840
IUPAC-Name -4-Hydroxy-3-Nitro-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CNC(=O)C(=C1O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Schmelzpunkt ∽265°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 149558
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 99%