Learn More
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30370067
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30370067 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370067 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4532502G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
CAS 16632-21-6
Summenformel C5 H5 N3 O4
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
SMILES Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 6-Methyl-5-nitropyrimidin-2,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 171.11
Formelmasse 171.028