Learn More
2,4-Dihydroxy-6 -methylpyrimidin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10214670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Artikelnummer.
10214670 5 g-Glasflasche
1 options
Artikelnummer. 10214670
Marke: Thermo Scientific Acros 114980050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Namenshinweis 97%
CAS 626-48-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 318.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H6N2O2
MDL-Nummer MFCD00006028
Menge 5 g
Beilstein 24, 342
Merck Index 15, 6209
Synonym 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L water (22°C). Other solubilities: soluble in alkalies,insoluble in ethanol and ether
InChI-Schlüssel SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-Name 6-Methyl-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
PubChem CID 12283
ChEBI CHEBI:74733
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.