Learn More
2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde |
| CAS | 855875-40-0 |
| Summenformel | C12 H16 O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 6-Amyl-beta-resorcylaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-5-9-6-10(14)7-12(15)11(9)8-13/h6-8,14-15H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C=O |
| IUPAC-Name | 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.254 |
| Formelmasse | 208.11 |