Learn More
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10469310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10469310 25 g Glasflasche 25 Gramm
10479310 100 g Glasflasche 100 Gramm
11964791 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10469310 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173640250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-01-2
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00011686
InChI-Schlüssel IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 133.0°C to 138.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 220.0°C to 228.0°C (22.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CHO
Menge 25 g
Beilstein 08,241
Merck Index 15,8277
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,glacial acetic acic
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde