Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464784
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464784 100 g 100 Gramm
11474784 500 g 500 Gramm
11484784 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464784 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13749.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Novel mordent and disperse azo dyes were prepared by the coupling of various diazo solutions of aromatic amines with 2, 4-dihydroxybenzophenone. Die ultravioletten absorbierenden Monomere wurden durch Reaktion von 2,4-Dihydroxybenzophenon mit Glycidyl-Acrylat und Glycidyl-Methacrylat synthetisiert. Zwei neue polymerisierbare Stabilisatoren, 4-benzoyl-2-(α-piperidino-2-Chlorbenzyl)-3-hydroxyphenylacrylat (BPBHA) und entsprechendes Methacrylat (BPBHMA), wurden synthetisiert und aus 2,4-Dihydroxybenzophenon charakterisiert. Ein polymerisierbarer UV-Stabilisator, 2-Hydroxy-4-(3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)benzophenon, (BPMA) wurde unter Verwendung von 2, 4-Dihydroxybenzophenon (UV-0) und Glycidylmethacrylat (GMA) synthetisiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-56-6
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00002277
InChI-Schlüssel ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
PubChem CID 8572
ChEBI CHEBI:34240
IUPAC-Name (2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Dichte 1.32
Siedepunkt 194°C (1 mmHg)
Flammpunkt 125°C (257°F)
Menge 100 g
Beilstein 1311566
Merck Index 14,1106
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%